Learn More
2-(4-metoxi-1H-indol-3-il)acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30472696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30472696 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30472696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34230010MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
CAS 4837-74-5
Fórmula molecular C11H10N2O
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2O/c1-14-10-4-2-3-9-11(10)8(5-6-12)7-13-9/h2-4,7,13H,5H2,1H3
SMILES COc1cccc2[nH]cc(CC#N)c12
Nombre IUPAC 2-(4-metoxi-1H-indol-3-il)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 186.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0793
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.