Learn More
2-(4-metoxi-1H-indol-3-il)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile |
| CAS | 4837-74-5 |
| Fórmula molecular | C11H10N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O/c1-14-10-4-2-3-9-11(10)8(5-6-12)7-13-9/h2-4,7,13H,5H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc2[nH]cc(CC#N)c12 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metoxi-1H-indol-3-il)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0793 |