Learn More
2,4-lutidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Lutidine |
| CAS | 108-47-4 |
| Fórmula molecular | C7H9N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2,4-Dimethylpyridine, NSC 2156, alpha,gamma-Dimethylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccnc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 107.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0735 |