Learn More
2,4-Lutidina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459967 100 g 100 g
11449967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22913.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-47-4 | C7H9N | 107.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-47-4
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Número MDL MFCD00006337
Clave InChI JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-lutidine, pyridine, 2,4-dimethyl, alpha,gamma-dimethylpyridine, 2,4-lutidene, unii-83903uj0ww, 2,4-dimethyl-pyridine, .alpha.,.gamma.-dimethylpyridine, 2,4-dimethyl pyridine, 2.4-lutidine, 2,4 lutidine
PubChem CID 7936
Nombre IUPAC 2,4-dimetilpiridina
SMILES CC1=CC=NC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Lutidine
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.931
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5
Cantidad 100 g
Número UN UN1992
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza ≥98%