Learn More
2-(4-isotiocianatofenil)-6-metil-1,3-benzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Isothiocyanatophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole |
| CAS | 38985-69-2 |
| Fórmula molecular | C15H10N2S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | p-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)phenyl Isothiocyanate, 2-(4-Isothiocyanatophenyl)-6-methylbenzothiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10N2S2/c1-10-2-7-13-14(8-10)19-15(17-13)11-3-5-12(6-4-11)16-9-18/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2nc(sc2c1)c3ccc(cc3)N=C=S |
| Nombre IUPAC | 2-(4-isotiocianatofenil)-6-metil-1,3-benzotiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 282.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0285 |