Learn More
Ácido 2-(4-isopropilfenil)propanoico, TRC
Código de producto. 30405436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405436 100 mg 100 miligramos
30400579 10 mg -
30404402 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI824895100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3585-48-6
Fórmula molecular C12H16O2
Peso molecular (g/mol) 192.25
Sinónimo Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(1-methylethyl)-, Hydratropic acid, p-isopropyl- (8CI), alpha-Methyl-4-(1-methylethyl)benzeneacetic acid, 2-(p-Isopropylphenyl)propionic acid, 2-(4-Isopropylphenyl)propionic acid, p-Isopropylhydratropic acid
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isopropylphenyl)propanoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12(13)14/h4-9H,1-3H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115