Learn More
Ácido 2-(4-isopropilfenil)acrílico, Mikromol™
Código de producto. 17913016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17913016 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17913016 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.590025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-(4-isopropilfenil)acrílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 1368714-46-8
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12(13)14/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-propan-2-ilfenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 190.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0994 g/mol