Learn More
2-(4-Isocianatofenil)pirimidina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10733854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10123993 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10733854 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56206DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 216059-84-6
Fórmula molecular C11H7N3O
Peso molecular (g/mol) 197.20
Número MDL MFCD09702380
Clave InChI VGGNOZLRRMBBQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-isocyanatophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzenisocyanate, 4-pyrimidin-2-yl phenylisocyanate, pyrimidine,2-4-isocyanatophenyl, 4-pyrimidin-2-yl phenyl isocyanate
PubChem CID 24229558
Nombre IUPAC 2-(4-isocianatofenil)pirimidina
SMILES O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.2
Porcentaje de pureza 90%