Learn More
2-(4-Isocianatofenil)pirimidina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10123993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10123993 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10733854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10123993 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56206CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 216059-84-6
Fórmula molecular C11H7N3O
Peso molecular (g/mol) 197.20
Número MDL MFCD09702380
Clave InChI VGGNOZLRRMBBQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-isocyanatophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzenisocyanate, 4-pyrimidin-2-yl phenylisocyanate, pyrimidine,2-4-isocyanatophenyl, 4-pyrimidin-2-yl phenyl isocyanate
PubChem CID 24229558
Nombre IUPAC 2-(4-isocianatofenil)pirimidina
SMILES O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.2
Porcentaje de pureza 90%