Learn More
2-(4-isobutirilfenil)propano, Mikromol™
Código de producto. 30050153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050153 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050153 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.14
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-isobutirilfenil)propano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
CAS 72846-62-9
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)13(14)10(3)4/h5-10H,1-4H3
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
Nombre IUPAC 2-metil-1-(4-propan-2-ilfenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 190.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1358 g/mol