Learn More
2-(4-isobutirilfenil)propanamida, Mikromol™
Código de producto. 30460615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460615 4 x 25 mg -
17900506 100 mg 100 miligramos
17990936 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460615 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-isobutirilfenil)propanamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide
CAS 1823308-53-7
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO2/c1-8(2)12(15)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(14)16/h4-9H,1-3H3,(H2,14,16)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)N
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropanoil)fenil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 219.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1259 g/mol