Learn More
2-(4-isobutilfenil)propionitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30050773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050773 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050773 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.21
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-isobutilfenil)propionitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
CAS 58609-73-7
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C#N
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 187.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.1361 g/mol