Learn More
2-(4-Isobutilfenil)propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10620933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10620933 1 g 1 g
10526435 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10620933 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW06499DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 58609-73-7
Fórmula molecular C13H17N
Peso molecular (g/mol) 187.286
Número MDL MFCD02180706
Clave InChI PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-isobutylphenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propionitrile, 2-4-2-methylpropyl phenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propiononitrile, 2-p-isobutylphenyl propiononitrile, +--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, +/--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, ibuprofen nitrile, aronis24266, 2-4-isobutylphenyl-propionitrile
PubChem CID 108374
ChEBI CHEBI:27415
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanonitrilo
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.28
Porcentaje de pureza 97%