Learn More
Ácido 2-(4-isobutilfenil)prop-2-enoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-(4-isobutilfenil)prop-2-enoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid |
| CAS | 6448-14-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Atropic acid, p-isobutyl- (7CI,8CI), 2-(4-Isobutylphenyl)-2-propenoic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)propenoic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)acrylic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)propenoic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid, p-Isobutylatropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methylene-4-(2-methylpropyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]prop-2-enoico |
| Mostrar más |