Learn More
Ácido 2-(4-hidroxifenilazo)benzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404113 50 g 50 g
11494103 10 g 10 g
11414113 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10333.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1634-82-8 | C13H10N2O3 | 242.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-82-8
Fórmula molecular C13H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 242.234
Número MDL MFCD00002428
Clave InChI FBVSMDPNVYJNON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-hydroxyphenylazo benzoic acid, haba, 2-p-hydroxyphenylazo benzoic acid, benzoic acid, 2-4-hydroxyphenyl azo, o-p-hydroxyphenylazo benzoic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-azo benzoic acid, hbaba, 2-4-hydroxyphenyl diazenyl benzoic acid, 2-2-4-hydroxyphenyl diazen-1-yl benzoic acid, benzoic acid, o-p-hydroxyphenyl azo
PubChem CID 5357439
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)hidrazinil]benzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2C=CC(=O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2- (4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Punto de fusión 205°C to 207°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1842696
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza ≥98%