Learn More
Ácido 2-(4-hidroxifenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431457 50 g 50 g
11421457 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24938.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 938-96-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-96-5
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00128847
Clave InChI ZHMMPVANGNPCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionic acid, 4-hydroxyhydratropate, 4-hydroxyhydratropic acid, 4-hydroxyphenyl-2-propionic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-propionic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionate, acmc-209ro0, 4-hydroxyphenyl propanoic acid, methyl 4-hydroxyphenylacetic acid
PubChem CID 102526
ChEBI CHEBI:1868
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%