Learn More
Clorhidrato de 2-(4-hidroxifenil)-N,N-dimetiletilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride) |
| CAS | 6027-23-2 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hordenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Hordenine hydrochloride (6CI), Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Phenol, p-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (8CI), N,N-Dimethyltyramine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 4-[2-(dimetilamino)etil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.092 |