Learn More
2-(4-hidroxifenil)etil-1,1,2,2-d4-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tyramine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1189884-47-6 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H7 N O . Cl H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10 H,5-6,9H2;1 H/i5D2,6D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetil)fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 177.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0858 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |