Learn More
2-(4-hidroxifenil)etanol, Mikromol™
Código de producto. 30052186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052186 25 mg 25 miligramos
17901536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052186 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-hidroxifenil)etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrosol
CAS 501-94-0
Nombres de analitos o componentes Tyrosol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Metoprolol Succinate Imp. G (EP), Metoprolol Tartrate Imp. G (EP), Metoprolol Imp. G (EP), 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Metoprolol Succinate Impurity G, Metoprolol Tartrate Impurity G, Metoprolol Impurity G, Metoprolol Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OCCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)fenol
Peso molecular (g/mol) 138.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0681 g/mol