Learn More
2-(4-Hidroxifenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482687 5 g 5 g
11472687 1 g 1 g
11492687 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14891.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.94€
    74.65€ / 5 g
    Ahorro 11.29€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-94-0
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002902
Clave InChI YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Punto de fusión 89°C to 92°C
Punto de ebullición 139°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1859884
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%