Learn More
2-(4-hidroxifenil)acetamida, Mikromol™
Descripción
2-(4-hidroxifenil)acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 17194-82-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Atenolol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11) |
| SMILES | NC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxifenil)acetamida |
| Mostrar más |