Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10366944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366944 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 g
10245724 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01670FA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17194-82-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Clave InChI YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
PubChem CID 86986
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%