Learn More
2-(4-Hidroxifenil)-3-metil-1H-indol-5-ol, TRC
Código de producto. 17953345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953345 10 mg 10 miligramos
17921835 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95140010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91444-54-1
Fórmula molecular C15 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 239.27
Sinónimo 2-(4-Hydroxy-Phenyl)-3-Methyl-1H-Indole-5-Ol
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)-3-metil-1H-indol-5-ol
SMILES Cc1c([nH]c2ccc(O)cc12)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO2/c1-9-13-8-12(18)6-7-14(13)16-15(9)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8,16-18H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0946