Learn More
2-(4-hidroxifenil)-1-fenil-1-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenyl-1-butanone |
| CAS | 82413-28-3 |
| Fórmula molecular | C16 H16 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O2/c1-2-15(12-8-10-14(17)11-9-12)16(18)13-6-4-3-5-7-13/h3-11,15,17H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxifenil)-1-fenilbutan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.115 |