Learn More
Ácido 2-(4-hidroxifenoxi)acético, TRC
Código de producto. 30390477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390477 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30390477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8015052.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid
CAS 1878-84-8
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, (4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, O-(4-Hydroxyphenyl)glycolic Acid, p-Hydroxyphenoxyacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)COc1ccc(O)cc1
Peso molecular (g/mol) 168.15