Learn More
2-[4-(Hidroximetil)fenil]benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]benzonitrile |
| CAS | 154709-19-0 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(Hydroxymethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4'-Hydroxymethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, Irbesartan Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO/c15-9-13-3-1-2-4-14(13)12-7-5-11(10-16)6-8-12/h1-8,16H,10H2 |
| SMILES | OCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(hidroximetil)fenil]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0841 |