Learn More
Ácido 2-(4-hidroxiciclohexil)acético, TRC
Código de producto. 30395948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395948 50 mg
30391283 10 mg
30394352 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95521550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99799-09-4
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.2
Sinónimo 4-Hydroxycyclohexaneacetic Acid, (4-Hydroxy-cyclohexyl)-acetic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-hidroxiciclohexil)acético
SMILES OC1CCC(CC(=O)O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxycyclohexyl)acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0943