Learn More
2-(4-hidroxibutoxi)tetrahidrofurano, TRC
Código de producto. 30397476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30397476 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30397476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH81950010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(oxolan-2-yloxy)butan-1-ol
CAS 64001-06-5
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C8 H16 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-[(Tetrahydro-2-furanyl)oxy]-1-butanol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O3/c9-5-1-2-6-10-8-4-3-7-11-8/h8-9H,1-7H2
SMILES OCCCCOC1CCCO1
Nombre IUPAC 4-(oxolan-2-iloxi)butan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 160.211
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.11
Porcentaje de pureza >95