Learn More
Ácido 2-(4-hidroxibenzoil)benzoico, TRC
Código de producto. 30402454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30402454 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30402454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949638100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic Acid
CAS 85-57-4
Fórmula molecular C14 H10 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-(4-Hydroxybenzoyl) Benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,15H,(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-hidroxibenzoil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 242.227
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.058