Learn More
2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etil-1,1,2,2-d4-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy Dopamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1216788-76-9 |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H9 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11 H,4-5,10H2,1H3;1 H/i4D2,5D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetil)-2-metoxifenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 207.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0964 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |