Learn More
2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,3-ditiolano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dithiolane |
| CAS | 22068-62-8 |
| Fórmula molecular | C10H12O2S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)-2-methoxy-phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2S2/c1-12-9-6-7(2-3-8(9)11)10-13-4-5-14-10/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C2SCCS2 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,3-ditiolan-2-il)-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 228.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0279 |