Learn More
Ácido 2-(4-hidroxi-1H-indol-3-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 56395-08-5 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Serotonin Impurity 2 (4-Hydroxyindole-3-Acetic Acid) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3/c12-8-3-1-2-7-10(8)6(5-11-7)4-9(13)14/h1-3,5,11-12H,4H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)Cc1c[nH]c2cccc(O)c12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-hidroxi-1H-indol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 191.183 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.058 |