Learn More
2,4-Hexadiin-1,6-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307506 1 g 1 g
11317506 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09576.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3031-68-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3031-68-3
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.112
Número MDL MFCD00020619
Clave InChI JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-hexadiyne-1,6-diol, diacetylene glycol, 2,4-hexadiynediol, 2,4-hexadiyn-1,6-diol, 2,6-diol, acmc-1ahii, hoch2c=c-c=cch2oh, 1,6-dihydroxy-2,4-hexadiyne, hexa-2, 4-diyne-1, 6-diol, jxmqykbazrdvtc-uhfffaoysa
PubChem CID 94973
Nombre IUPAC hexa-2,4-diino-1,6-diol
SMILES C(C#CC#CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Punto de fusión 110°C to 114°C
Fórmula lineal HOCH2C≡C-C≡CCH2OH
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Beilstein 773791
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexa-2,4-diyne-1,6-diol