Learn More
Ácido 2,4-ácido hexadienoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10599230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
250 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10599230 250 g Frasco de plástico 250 g
10172720 100 g Frasco de plástico 100 GR
10172770 500 g Frasco de plástico 500 GR
10714621 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10599230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.15€
    49.65€ / 250 g
    Ahorro 9.50€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-44-1
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Número MDL MFCD00002703
Clave InChI WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Sinónimo sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E)-hexa-2,4-dienoico
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Hexadienoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 132°C to 135°C
Color Crema blanquecino o blanco
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CH=CHCH=CHCO2H
Cantidad 250 g
Beilstein 02, 483
Fieser 15,296
Índice Merck 15, 8847
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,very soluble in diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino