Learn More
2,4-Hexadienal, predominantemente trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454624 5 g 5 g
11464624 25 g 25 g
11474624 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454624 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13200.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-83-6 | C6H8O | 96.129 g/mol
2,4-Hexadienal, is used in the synthesis of chiral cycloadducts. 2,4-Hexadienal is used as a flavouring agent, as a chemical intermediate in various organic synthetic reactions and as a raw material in the manufacture of sorbic acid. It is also used as in the manufacture of polymethine dyes, as a pharmaceutical intermediate in the manufacture of mitomycins and antihypercholesteraemics, as an inhibitor of corrosion for steel used in oil field operations, as a monomer in reactions with silane comonomers for the manufacture of polyalkenyloxysilane polymer and as a fumigant against larvae of the Caribbean fruit fly.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-hexadieno se utiliza en la síntesis de cicloaductos quirales. El 2,4-hexadieno se utiliza como agente aromatizante, como intermediario químico en diversas reacciones sintéticas orgánicas y como materia prima en la fabricación de ácido sórbico. También se utiliza como en la fabricación de colorantes polimetínicos, como intermediario farmacéutico en la fabricación de mitomicinas y antihipercolesterémicos, como inhibidor de la corrosión para el acero utilizado en las operaciones de yacimientos petrolíferos, como monómero en reacciones con comonómeros de silano para la fabricación del polímero de polialqueniloxisilano y como fumigante contra larvas de la mosca de la fruta del Caribe.
Solubilidad
Es insoluble en agua, pero soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2-8 °C. Almacenar con gas inerte. Tomar medidas para evitar la acumulación de carga electrostática. Incompatible con agentes reductores fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Es estable, combustible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-83-6
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.129
Número MDL MFCD00007004
Clave InChI BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
Sinónimo 2,4-hexadienal, hexa-2,4-dienal, sorbaldehyde, sorbic aldehyde, trans,trans-2,4-hexadienal, 2e,4e-hexa-2,4-dienal, 2,4-hexadienal, 2e,4e, 2,4-hexadienal, e,e, 2-propyleneacrolein, 3-propyleneacrolein
PubChem CID 637564
ChEBI CHEBI:82334
Nombre IUPAC (2E,4E)-hexa-2,4-dieno
SMILES CC=CC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Hexadienal
Nombre de nota predominantly trans,trans
Densidad 0.871
Punto de ebullición 170°C to 173°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Floral
Índice de refracción 1.5386
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1698401
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad It is Insoluble in water,but soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 95%