Learn More
Ácido 2-[(4-fluorofenil)tio]acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10561302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10561302 1 g 1 g
10111272 10 g 10 g
10001484 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561302 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09206DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 332-51-4
Fórmula molecular C8H7FO2S
Peso molecular (g/mol) 186.2
Número MDL MFCD00219825
Clave InChI HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluorofenil)sulfanilacético
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal FC6H4SCH2CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%