Learn More
2-(4-Fluorofenil)indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470793 5 g 5 g
11460793 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13255.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 782-17-2 | C14H10FN | 211.239 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 782-17-2
Fórmula molecular C14H10FN
Peso molecular (g/mol) 211.239
Número MDL MFCD00068178
Clave InChI VLHGDCJIDNVRFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenyl indole, 2-4-fluorophenyl-1h-indole, pubchem7339, acmc-209pdr, maybridge1_007619, 2-4-fluoro-phenyl-1h-indole
PubChem CID 136622
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)-1H-indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC=C(C=C3)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenyl)indole
Punto de fusión 186°C to 191°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 744766
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.24
Porcentaje de pureza 99%