Learn More
2-(4-Fluorofenil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438368 25 g 25 g
15448368 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61791.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1583-88-6 | C8H10FN | 139.173 g/mol
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine may be employed as nucleophile in the synthesis of 2-amino-4-arylpyrimidine derivatives. It is suitable for use in the preparation of ortho-metalated primary phenethylamines having electron-releasing and electron-withdrawing groups on the aromatic ring, leading to complexes containing six membered palladacycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(4-fluorofenil)etilamina puede usarse como nucleófilo en la síntesis de derivados de la 2-amino-4-arilpirimidina. Es adecuada para su uso en la preparación de fenetilaminas primarias ortometaladas que tienen grupos liberadores de electrones y extractores de electrones en el anillo aromático, lo que conduce a complejos que contienen paladaciclos de seis miembros.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1583-88-6
Fórmula molecular C8H10FN
Peso molecular (g/mol) 139.173
Número MDL MFCD00134208
Clave InChI CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenethylamine, 2-4-fluorophenyl ethanamine, 2-4-fluoro-phenyl-ethylamine, p-fluorophenethylamine, 4-fluorophenylethylamine, 2-4-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 4-fluoro, p-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl-ethylamine
PubChem CID 4653
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)etanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Color Amarillo
Densidad 1.061 g/mL
Punto de ebullición 50°C to 52°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido