Learn More
2-(4-Fluorofenil)benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451789 1 g 1 g
15461789 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64531.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 324-27-6 | C13H9FN2 | 212.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 324-27-6
Fórmula molecular C13H9FN2
Peso molecular (g/mol) 212.23
Número MDL MFCD00224358
Clave InChI FPWUSPPQEHBWHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-fluorophenyl, 2-4-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzoimidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole, 2-4-fluoro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole french, 2-4-fluorophenyl benzimidazole, benzimidazole, 2-p-fluorophenyl-7ci,8ci
PubChem CID 101259
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenyl)benzimidazole
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-(4-fluorophenyl)-1H-1,3-benzodiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido