Learn More
2-(4-fluorofenil)acetaldehído, TRC
Código de producto. 30346344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30346344 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30346344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB435050500MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenyl)acetaldehyde
CAS 1736-67-0
Fórmula molecular C8 H7 F O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,6H,5H2
SMILES Fc1ccc(CC=O)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)acetaldehído
Peso molecular (g/mol) 138.139
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.048
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.