Learn More
2-(4-fluorofenil)acetaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Fluorophenyl)acetaldehyde |
| CAS | 1736-67-0 |
| Fórmula molecular | C8 H7 F O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,6H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccc(CC=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fluorofenil)acetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 138.139 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.048 |