Learn More
2-(4-fluorofenil)-5-[(5-yodo-2-metilfenil)metil]tiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Fluorophenyl)-5-[(5-iodo-2-methylphenyl)methyl]thiophene |
| CAS | 898566-17-1 |
| Fórmula molecular | C18H14FIS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14FIS/c1-12-2-7-16(20)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-5-15(19)6-4-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(I)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 408.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.9845 |