Learn More
2-(4-Fluorofenil)-5-[(2-metilfenil)metil]tiofeno, TRC
Código de producto. 30395131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395131 250 mg
30401411 50 mg
30408260 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF383670250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2005454-69-1
Fórmula molecular C18H15FS
Peso molecular (g/mol) 282.38
Sinónimo 2-(4-Fluorophenyl)-5-(2-methylbenzyl)thiophene
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)-5-[(2-metilfenil)metil]tiofeno
SMILES Cc1ccccc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenyl)-5-[(2-methylphenyl)methyl]thiophene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15FS/c1-13-4-2-3-5-15(13)12-17-10-11-18(20-17)14-6-8-16(19)9-7-14/h2-11H,12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0878