Learn More
2-(4-fluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, LoGiCal
Código de producto. 30461390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461390 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461390 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0235.14
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 81886-51-3
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H13 F N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fluconazole Imp. D (EP), Fluconazole USP Related Compound B, Fluconazole USP RC B, 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Related Compound B, Fluconazole Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13FN6O/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(21,5-19-9-15-7-17-19)6-20-10-16-8-18-20/h1-4,7-10,21H,5-6H2
Tipo de solución Neat
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 288.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1135 g/mol