Learn More
Ácido 2-(4-fluorofenoxi)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713873 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10375302 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713873 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00878DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 54629-13-9
Fórmula molecular C12H8FNO3
Peso molecular (g/mol) 233.198
Número MDL MFCD00833409
Clave InChI SDZUYDOXBXHDCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenoxy nicotinic acid, 2-4-fluorophenoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-fluoro-phenoxy-nicotinic acid, pubchem16292, acmc-1akqk, maybridge1_000048, 2-4-fluorophenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-4-fluorophenoxy, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 605123
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluorofenoxi)piridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.2
Porcentaje de pureza 97%