Learn More
Ácido 2-(4-fluorofenoxi)nicotínico, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11467104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467104 5 g 5 g
11457104 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467104 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21533.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54629-13-9
Fórmula molecular C12H8FNO3
Peso molecular (g/mol) 233.198
Número MDL MFCD00833409
Clave InChI SDZUYDOXBXHDCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenoxy nicotinic acid, 2-4-fluorophenoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-fluoro-phenoxy-nicotinic acid, pubchem16292, acmc-1akqk, maybridge1_000048, 2-4-fluorophenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-4-fluorophenoxy, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 605123
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluorofenoxi)piridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
Punto de fusión 182°C to 185°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.2
Porcentaje de pureza ≥97%