Learn More
2-(4-fluorofenoxi-d4)-N-metoxi-N-metil-1-buteno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Fluorophenoxy-d4)-N-methoxy-N-methyl-1-butene |
| CAS | 1346606-16-3 |
| Fórmula molecular | C12H10D4FNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14FNO3/c1-14(16-2)8-7-11(15)9-17-12-5-3-10(13)4-6-12/h3-8H,9H2,1-2H3/b8-7+/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(OCC(=O)\C=C\N(C)OC)c([2H])c([2H])c1F |
| Nombre IUPAC | (E)-4-[metoxi(metil)amino]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorofenoxi)but-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 243.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1209 |