Learn More
2-(4-Fluorofenoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457197 250 mg 250 miligramos
15447197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34259.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 320423-61-8 | C13H9FO2 | 216.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320423-61-8
Fórmula molecular C13H9FO2
Peso molecular (g/mol) 216.211
Número MDL MFCD01568770
Clave InChI RZJFZXRBXCJPTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 2-4-fluorophenoxy benzenecarbaldehyde, 4-fluorophenoxybenzaldehyde, fluorophenoxybenzenecarbaldehyde, benzaldehyde,2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 2782988
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.21
Porcentaje de pureza 97%