Learn More
2-[(4-fluorobencil)amino]etanol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol |
| CAS | 22116-33-2 |
| Fórmula molecular | C9 H12 F N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethanol, 2-(4-Fluorobenzylamino)ethanol, 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethan-1-ol, N-(4-Fluorobenzyl)ethanolamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)7-11-5-6-12/h1-4,11-12H,5-7H2 |
| SMILES | OCCNCc1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-fluorofenil)metilamino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.09 |