Learn More
2-[4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenil]etanol, + 90 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| Índice de refracción | 1.4565 |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.15 |
| Porcentaje de pureza | ≥90% |